グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
有効性
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
損失
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
253 °C
溶解性
550 g/L
密度
1.92 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
635 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1