アッセイ
99-100.5% (ex dried subst.)
品質
meets analytical specification of NF
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1% water (Karl Fischer)
mp
285-286 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C
water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C
water: soluble 1 g/mL at 25 °C
微量陽イオン
Fe: ≤30 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
脂質タイプ
saturated FAs
SMILES記法
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
18108-BULK:
18108-VAR:
18108-6X1KG:
18108-25KG:
18108-1KG:
試験成績書(COA)