Merck
442305
Sigma-Aldrich
ビス(エチレンジアミン)水酸化銅(II) 溶液
1.0 M in H2O
別名:
銅(II)-エチレンジアミン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS番号:
分子量:
217.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
濃度
1.0 M in H2O
密度
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(エチレンジアミン)水酸化銅(II)溶液は、銅(Cu)イオンとエチレンジアミンによって形成される安定した錯体です。本化合物は、電気化学的還元プロセスの触媒として使用することができる遷移金属溶液です。
アプリケーション
水酸化ビス(エチレンジアミン)銅(II)は、粘土の陽イオン交換能(CEC)を銅吸収により評価するために使用されています。
銅(II)エチレンジアミン錯体は、粘土質物質の陽イオン交換容量(CEC)を評価するために使用することができます。また、本化合物は、光触媒性H2の産生に応用できるポリオキソメタレート(POM)類であるポリオキソニオベートの修飾に使用することができます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442305-VAR:
442305-2L:
442305-BULK:
442305-100ML:
442305-1L:4548173941103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex
Bergaya F and Vayer M
Applied Clay Science, 12(3), 275-280 (1997)
Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine.
Lorenz P, et al.
Clays and Clay Minerals, 47, 386-388 (1999)
Far-infrared and electronic spectra of some bis (ethylenediamine) and related complexes of copper (II) and the relevance of these data to tetragonal distortion and bond strengths.
Lever ABP and Mantovani E
Inorganic Chemistry, 10(4), 817-826 (1971)