Merck
925071
Sigma-Aldrich
ビス(エチレンジアミン)水酸化銅(II) 溶液
Technipur®, 1.0 M in H2O
別名:
銅(II)-エチレンジアミン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS番号:
分子量:
217.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
1.0 M in H2O
SMILES記法
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
925071-VAR:
925071-BULK:
925071-10L:
925071-5L:
925071-25L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of intrinsic viscosity-molecular weight relationship for cellulose in BmimAc/DMSO solutions.
Liu J, et al.
Cellulose, 23(4), 2341-2348 (2018)
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)