安全性情報
1.09288
Supelco
Copper(II) ethylenediamine solution
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.05
品質水準
形状
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Copper: 0.95 - 1.05 mol/l
Ethylendiamine: 1.90 - 2.10 mol/l
pH-value (1 %; water): 12.0 - 12.5
Density (d 20/4): 1.096 - 1.102
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3