Merck
L8754
Sigma-Aldrich
レクチン インゲンマメ(キントキマメ, Phaseolus vulgaris)由来
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
別名:
PHA, インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Phaseolus vulgaris
品質水準
形状
lyophilized powder
有効性
≤62.5 μg per mL agglutination activity
≤10 μg/mL mitogenic activity
不純物
salt, free
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PHAは炭水化物結合タンパク質です。主にマメ科植物から、数種類のPHAが特定されています、
フィトヘマグルチニン(PHA)は、植物(特にマメ科)に認められるレクチンです。Phaseolus vulgaris(赤インゲン豆)から得られ、ヒト培養白血球においてマイトジェン活性を示します。
アプリケーション
Phaseolus vulgaris(赤インゲン豆)由来レクチンは、フィトヘマグルチニン(PHA)アッセイや、細胞免疫および液性免疫の評価に使用されます。
また、in vivo T細胞媒介免疫応答性を測定するために抗原として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液を段階希釈して測定し、mg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球2%懸濁液(PBS、pH 6.8)を凝集させる最低濃度で示されます。有糸分裂活性は、HeLa細胞培養液中のBrdU取り込み量により決定されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L8754-25MG:
L8754-BULK:
L8754-50MG:
L8754-VAR:
L8754-2MG:
L8754-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A R S Badari Nath et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 134, 143-147 (2014-07-10)
Phytohaemagglutinin (PHA) is a lectin obtained from Phaseolus vulgaris (red kidney beans), that acts as a mitogen in human leucocyte culture and is commercially available from Gibco. This PHA (Gibco) was found to be very expensive, hence other inexpensive sources
Phytohemagglutinin content in fresh kidney bean in China
Sun Y, et al.
International journal of food properties, 22(1), 405-413 (2019)
Andrew Z Wang et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 20) (2020-09-13)
Limited resources must be partitioned among traits that enhance fitness. Although survival-related traits often trade off with reproduction, survival-related traits themselves may trade off with each other under energy limitations. Whole-organism performance and the immune system both enhance survival, yet
Qianting Yang et al.
Thorax, 75(7), 576-583 (2020-03-24)
Biomarker-based tests for diagnosing TB currently rely on detecting Mycobacterium tuberculosis (Mtb) antigen-specific cellular responses. While this approach can detect Mtb infection, it is not efficient in diagnosing TB, especially for patients who lack aetiological evidence of the disease. We
José A Masero et al.
Scientific reports, 7(1), 6867-6867 (2017-08-02)
Salinization is having a major impact on wetlands and its biota worldwide. Specifically, many migratory animals that rely on wetlands are increasingly exposed to elevated salinity on their nonbreeding grounds. Experimental evidence suggests that physiological challenges associated with increasing salinity
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.