Merck
L9017
Sigma-Aldrich
レクチン インゲンマメ(キントキマメ, Phaseolus vulgaris)由来
Phytohemagglutinin PHA-P, BioXtra, purified by affinity chromatography, lyophilized powder
別名:
PHA, インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Phaseolus vulgaris
品質水準
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤17 μg per mL agglutination activity
精製方法
affinity chromatography
不純物
salt, essentially free
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは炭水化物結合タンパク質で、分子量125 kDaのサブユニット4個を持ちます。白血球凝集素PHA-Lは植物レクチンであり、中枢神経系においてニューロンにより輸送されます。
アプリケーション
Phaseolus vulgaris(赤インゲン豆)由来レクチンは、次の用途で使用されています。
  • フィトヘマグルチニン(PHA)膨潤アッセイ。
  • リンパ球活性化アッセイ。
  • 細胞媒介免疫応答の評価。
生物化学的/生理学的作用
レクチンは細胞を凝集し、多糖および糖タンパク質を沈降させます。レクチンは抗癌性、抗ヒト免疫不全ウイルス(抗HIV)性および抗菌感染性を有します。レクチンは、有毒アレルゲンおよびヘマグルチニンに関係します。レクチンは粘膜委縮を抑制し、2型糖尿病および肥満を抑え、栄養吸収を増強し、薬物ターゲティングを調節します。
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
品質
1 mLあたり10 μg以下のマイトジェン活性
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液を段階希釈して測定し、mg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球2%懸濁液(PBS、pH 6.8)を凝集させる最低濃度で示されます。有糸分裂活性は、BrdU取り込み量により決定されます。
WGK
WGK 3
Jan Code
L9017-BULK:
L9017-10MG:
L9017-VAR:
L9017-1MG:
L9017-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chickadees faced with unpredictable food increase fat reserves but certain components of their immune function decline
Cornelius EA, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 90(2), 190-200 (2017)
Jon S Beadell et al.
PloS one, 2(9), e896-e896 (2007-09-20)
Dramatic declines of native Hawaiian avifauna due to the human-mediated emergence of avian malaria and pox prompted an examination of whether island taxa share a common altered immunological signature, potentially driven by reduced genetic diversity and reduced exposure to parasites.
Diane L Bolton et al.
PLoS pathogens, 13(6), e1006445-e1006445 (2017-06-28)
CD4 T cells harboring HIV-1/SIV represent a formidable hurdle to eradicating infection, and yet their detailed phenotype remains unknown. Here we integrate two single-cell technologies, flow cytometry and highly multiplexed quantitative RT-PCR, to characterize SIV-infected CD4 T cells directly ex
Effect of propolis and zinc methionine supplementation on improvement of productive, reproductive and immunity performance of local developed in sash strain under egyptian summer conditions.
Habeib AA, et al.
Egyptian Poultry Science Journal, 39(1), 253-273 (2019)
Second case of HOIP deficiency expands clinical features and defines inflammatory transcriptome regulated by LUBAC
Oda H, et al.
Frontiers in Immunology, 10, 479-479 (2019)
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.