Merck
H2198
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
別名:
Heptyl hydride, n-Heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。ヘプタンは環境に優しい溶媒であり、ヘキサンに代わるより環境に優しい溶媒であり、「より安全な溶剤、補助剤」となるよう改質されてきました。詳細はここをクリック
アプリケーション
環境により配慮したヘキサンの代替物
特徴および利点
環境により配慮したヘキサンの代替物
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac(ピュアパック)® II容器は、分注溶媒用にMicromatic MacroValve(マイクロマチックマクロバルブ)カプラーZ560723を必要とします。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H2198-4X4L-PB:
H2198-100ML:
H2198-VAR:
H2198-56L-P1-LS:
H2198-200L-SD:
H2198-2.5L:
H2198-200L:
H2198-4X2.5L:
H2198-200L-PW:
H2198-50L-P2-LS:
H2198-7L-RC:
H2198-20L:4548173955858
H2198-7L-BULK:
H2198-200L-LSNBBR:
H2198-1L:4548173955834
H2198-4L:4548173955841
H2198-RSAMPLE:
H2198-BULK:
H2198-200L-P2-LS:
H2198-18L:
H2198-200L-RC:
H2198-18L-CS:
H2198-500ML:
H2198-4X4L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘプタン for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
ヘプタン
トルエン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
トルエン
ヘプタン hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03654
ヘプタン
ヘプタン for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
ヘプタン
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Jovana Zečević et al.
Nature, 528(7581), 245-248 (2015-12-15)
The ability to control nanoscale features precisely is increasingly being exploited to develop and improve monofunctional catalysts. Striking effects might also be expected in the case of bifunctional catalysts, which are important in the hydrocracking of fossil and renewable hydrocarbon
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).