Merck
32287
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ:
≥99% n-heptane basis (GC)
アプリケーション:
microbiology
bp:
98 °C (lit.)
蒸気圧:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99% n-heptane basis (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
CCCCCCC
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。ヘプタンは環境に優しい溶媒であり、ヘキサンに代わるより環境に優しい溶媒であり、「より安全な溶剤、補助剤」となるよう改質されてきました。詳細はここをクリック
ヘプタン(n-ヘプタン)は直鎖状炭化水素です。そのセタン価は56と報告されています。流体反応器、衝撃管および急速圧縮機の中でのヘプタンの酸化のメカニズム研究と動態研究が提案されています。
アプリケーション
ヘプタンは以下の研究において使用される可能性があります:
  • ZnSナノ粒子合成に用いる、水/ビス(2-エチルヘキシル)スルホサクシネートナトリウム塩(AOT)/n-ヘプタンマイクロエマルジョンの構成。
  • 様々な固形n-パラフィンの溶媒。
  • Aspergillus fumigatus抽出物中の全細胞内エルゴステロール定量のためのステロール定量法(SQM)
環境により配慮したヘキサンの代替物
特徴および利点
環境により配慮したヘキサンの代替物
その他情報
カタログ番号32287-4X2.5Lは製造中止です。代替品は32287-2.5Lです。
カタログ番号32287-4X2.5L-Mは製造中止です。代替品は32287-2.5L-Mです。
カタログ番号32287-6X1Lは製造中止です。代替品は32287-1Lです。
カタログ番号32287-6X1L-Mは製造中止です。代替品は32287-1L-Mです。
ドイツでのみ該当:unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32287S-10L-RC:
32287-2.5L:4548173371245
32287-72X2.5L:
32287-4X2.5L:
32287N-144X1L-D:
32287-200L:
32287-18L:
32287-7L:
32287-4X5L:
32287-5L:
32287-VAR:
32287-BULK:
32287-45L:
32287-PZ:
32287-25L:
32287-1L:4548173357935
32287-6X1L:
32287N-144X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Márcia Eliana da Silva Ferreira et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 48(11), 4405-4413 (2004-10-27)
We investigated the evolution of resistance to the antifungal drug itraconazole in replicate populations of Aspergillus fumigatus that were founded from a strain with a genotype of sensitivity to a single drug and then propagated under uniform conditions. For each
Solubility of Long-Chain n-Alkanes in Heptane between 280 and 350 K.
Roberts KL, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(4), 793-795 (1994)
Study of the growth of ZnS nanoparticles in water/AOT/n-heptane microemulsions by UV-absorption spectroscopy.
Calandra P, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 160(1), 9-13 (1999)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax