Merck
34873
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
suitable for HPLC, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ:
≥99%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
98 °C (lit.)
蒸気圧:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
精製方法
filtration through 0.2μm
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0003%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。ヘプタンは、環境にとって好ましい溶媒であり、クロマトグラフィー精製においてヘキサンに代わる、より環境に配慮した溶媒として使用でき、従って「より安全な溶媒や補助剤を使用」という原則に則って使用が強化されています。詳細については、ここをクリックしてください。
溶媒選択のツールおよび方法:グリーンな溶媒の選択ガイド
ヘプタン(n-ヘプタン)は直鎖状炭化水素です。そのセタン価は56と報告されています。
アプリケーション
HPLCにおける環境により配慮したヘキサンの代替物
ヘプタン(n-ヘプタン)は、TLC(薄層クロマトグラフィー)により脂肪酸メチルエステル(FAME)のN-アシルピロリジン誘導体を精製に使用する溶媒混合物を構成成分として使用できます。
特徴および利点
環境により配慮したヘキサンの代替物
その他情報
特記事項
カタログ番号34873-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34873-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34873-4X2L:4548173938370
34873N-72X2.5L:
34873-BULK:
34873-4X4L:4548173938387
34873-2L:4548173938363
34873-200L-P1:
34873-200LP2-3C-LS:
34873P-4X2.5L:
34873-2.5L-PC:
34873-72X2.5L:
34873-PZ:
34873-10L-RC:
34873-1L:4548173938356
34873-20L-P2-3F:
34873-20L:
34873-50L-P2-3C:
34873-2.5L:
34873S-200L-RC:
34873-18L:
34873-50L-P2:
34873-VAR:
34873-10ML:4548173922447
34873-50L-P2-3F:
34873-CH:
34873-45L:
34873-VS200LP1SBYE:
34873-56L-P1:
34873JP-4X2.5L:
34873S-30L:
34873-100ML:4548173938349
34873-4X2.5L:
34873-4L:
34873-6X1L:
34873-7L:
34873S-395L:
34873P-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Bacterial phospholipid molecular species analysis by ion-pair reversed-phase HPLC/ESI/MS.
Mazzella N, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1355-1363 (2004)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Gábor Csordás et al.
PloS one, 9(6), e98191-e98191 (2014-06-04)
In recent years, Drosophila melanogaster has become an attractive model organism in which to study the structure and development of the cellular immune components. The emergence of immunological markers greatly accelerated the identification of the immune cells (hemocytes), while the
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).