Merck
456705
Sigma-Aldrich
(DHQ)2AQN
95%
別名:
ヒドロキニンアントラキノン-1,4-ジイルジエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H56N4O6
CAS番号:
分子量:
857.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +495°, c = 1 in chloroform
mp
175-180 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC[C@@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@H](Oc3ccc(O[C@@H]([C@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8C(=O)c9ccccc9C(=O)c38)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C54H56N4O6/c1-5-31-29-57-23-19-33(31)25-45(57)53(39-17-21-55-43-13-11-35(61-3)27-41(39)43)63-47-15-16-48(50-49(47)51(59)37-9-7-8-10-38(37)52(50)60)64-54(46-26-34-20-24-58(46)30-32(34)6-2)40-18-22-56-44-14-12-36(62-4)28-42(40)44/h7-18,21-22,27-28,31-34,45-46,53-54H,5-6,19-20,23-26,29-30H2,1-4H3/t31-,32-,33+,34+,45-,46-,53-,54-/m1/s1
InChI Key
ARCFYUDCVYJQRN-KGHNJIHGSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
脂肪族置換基を持つ多くのオレフィンや、アリル位にヘテロ原子を持つオレフィンの不斉ジヒドロキシル化反応に用いる優れた配位子です。
法的情報
Rhodia Pharma Solutions社からライセンスを受けて販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
456705-500MG:
456705-VAR:
456705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eecker, H. Sharpless, K.B.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 448-448 (1996)
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.