Merck
1.06726
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
別名:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-104-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0% (complexometric)
フォーム:
crystals
溶解性:
650 g/L
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥98.0% (complexometric)
フォーム
crystals
有効性
361 mg/kg LD50, oral (rat)
不純物
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
650 g/L
密度
2.07 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
微量陽イオン
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI Key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エンプルラ
アナリシスノート
Assay (complexometric)≥ 98.0 %Identitypasses testChloride (Cl)≤ 0.003 %Co (Cobalt)≤ 0.05 %Fe (Iron)≤ 0.01 %Pb (Lead)≤ 0.001 %Zn (Zinc)≤ 0.2 %Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄)≤ 0.5 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3