Merck
72285
Sigma-Aldrich
硫酸ニッケル(II) 七水和物
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
280.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (KT)
フォーム:
crystals
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
crystals
品質
crystallized
密度
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nickel(II) sulfate hexahydrate is a hydrated nickel salt. Its thermal decomposition in the presence of air and helium has been studied. Its crystals exist in monoclinic and tetragonal polymorphic forms.
アプリケーション
Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used in the preparation of NiFe2O4 nanoparticles (NPs), required for the fabrication of a glucose biosensor.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72285-BULK:
72285-VAR:
72285-250G:4548173295206
72285-1KG:4548173295190
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amperometric glucose biosensor based on NiFe2O4 nanoparticles and chitosan.
Luo L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 293-298 (2010)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Xiaohua Xu et al.
Particle and fibre toxicology, 9, 40-40 (2012-11-07)
It has been well recognized that toxicity of fine ambient air particulate matter (PM(2.5)) may depend on its chemical constituents, including components such as soluble metals that may theoretically exert distinctive effects. We have recently demonstrated an important effect of
Unusual localization of cell phone dermatitis.
Andrea Suárez et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(5), 277-278 (2012-06-02)