Merck
C6768
Sigma-Aldrich
硫酸コバルト(II) 七水和物
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
硫酸第一コバルト 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
281.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
≥99%
フォーム:
powder
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
密度
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cobalt(II) sulfate heptahydrateは、オレンジ色~かなり暗いオレンジ色、暗い赤橙色~かなり暗い赤茶色の結晶性構造であり、水に溶解します。商業的には、cobalt metalをsulfuric acidに溶解して合成します。cobaltナノ粒子の合成や、cobalt-nickelナノ粒子の作製において試薬として一般的に使用されます。
アプリケーション
硫酸コバルト(II)七水和物は、以下を合成するための触媒として使用できます:
  • アルコールおよびo-置換アニリンからベンザゾール。
  • 芳香族アルデヒド、アセトフェノン、および塩化アセチルの1ポット多成分カップリング反応によるβ-アセトアミド ケトン。
アリールホスホン酸コバルト金属有機骨格を合成するための試薬としても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6768-VAR:
C6768-1KG:4548173318769
C6768-BULK:
C6768-100G:4548173318752
C6768-250G:4548173318776
C6768-RSAMPLE:
2530060:
C6768-VAR-D:
C6768-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of cobalt-nickel nanoparticles via a liquid-phase reduction process.
T U, et al.
Journal of Nanotechnology, 2021, 1-7 (2021)
High discordance in development and organ site distribution of tumors in rats and mice in NTP two-year inhalation studies.
Smith, Carr S J, et al.
Toxicology Research, 1, 2397847317714802-2397847317714802 (2017)
Woodhall Stopford et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 5(4), 675-680 (2003-09-02)
Testing of metal compounds for solubility in artificial fluids has been used for many years to assist determining human health risk from exposure to specific compounds of concern. In lieu of obtaining bioavailability data from samples of urine, blood, or
Synthesis, Structural, Thermal and Magnetic Characterization of a Pyrophosphato-Bridged Cobalt (II) Complex.
Ikotun OF, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2008(17), 2691-2697 (2008)
Chlorinated drinking water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds
International Agency for Research on Cancer and others
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans / World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 52, 363-472 (1991)
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.