Merck
760986
Sigma-Aldrich
Lithium nickel cobalt oxide
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
別名:
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiNi0.8Co0.2O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
>98%
フォーム
powder
分子量
Mw 97.68 g/mol
組成
LiNi0.8Co0.2O2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
LNCO is a lamellar oxide used as a positive electrode material in Li batteries exhibiting good electrochemical charge-discharge behavior. The high reversibility of the lithium intercalation process, due to the strictly 2D character of the LNCO material, the high cell voltage (but not too high due to the position of the Ni4+/Ni3+ couple vs the Co4+/Co3+ couple), and the presence of a relatively small cobalt content, makes this material a very promising one for lithium battery applications.
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
760986-BULK:
760986-10G:4548173320090
760986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ganter, M. J.; et al.
Electrochimica Acta, 56, 7272-7272 (2011)
Andersson, A. M.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 149, A1358-A1358 (2002)
Saadoune, I.; et al.
Journal of Solid State Chemistry, 136, 8-8 (1998)
資料
コンバージョン型リチウム-金属フッ化物(Li-MF)電池による軽量、高容量で高エネルギー密度デバイスの実現に向けた取り組みをご紹介します。
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
すべて表示