グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥98% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 180.81 g/mol
組成
LiMn2O4
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<0.5 μm (BET)
mp
>400 °C (lit.)
400 °C
密度
4.1 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
InChI Key
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
Li電池、電極の設計および製造用材料
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725129-25G:4548173924328
725129-BULK:
725129-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。