Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
725110
Sigma-Aldrich
リチウムマンガンニッケル酸化物
greener alternative
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), >99%
別名:
LMNO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2Mn3NiO8
CAS番号:
分子量:
365.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
>99%
フォーム
powder
分子量
Mw 365.38 g/mol
組成
Li2Mn3NiO8
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<0.5 μm (BET)
mp
>290 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Lithium manganese nickel oxide (LMNO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
特徴および利点
高エネルギー密度Liイオン充電池用のカソード材料です。粒径がサブミクロンであるため、大きな電極表面積が得られます。挙げられている組成によって、性能と耐久性が改善された電池用電極を調製することができます。
Li電池、電極材料の設計と製造
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725110-VAR:
725110-BULK:
725110-25G:4548173301983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wu, H. M.; Belharouak, I.; Deng, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 156, A1047-A1047 (2009)
Kuthanapillil M Shaju et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (40), 5471-5475 (2008-12-17)
Disordered and ordered forms of nano-Li[Ni(0.5)Mn(1.5)]O(4) spinel, have been prepared by a one-pot resorcinol-formaldehyde synthesis. Lithium intercalation into disordered nano-Li[Ni(0.5)Mn(1.5)]O(4-delta) reveals good rate capability and cycling stability. It delivers 95.5% of the capacity at a rate of 10C (1500 mA
Hagh, N. Marandian; Amatucci, G. G.
Electrochemical Society Transactions, 11 (29), 21-26 (2008)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
すべて表示