Merck
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
別名:
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.4589 (lit.)
bp
97 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
InChI Key
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
190527-1G:
190527-BULK:
190527-5G:
190527-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)