Merck
A76206
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-アミノ-1-プロパノール
98%
別名:
L-アラニノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718865
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +18°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
アプリケーション
(S)-(+)-2-アミノ-1-プロパノールは、カルボニル化合物との縮合による非対称三座シッフ塩基配位子の調製に使用される場合があります。 また、これはtert-ブチル4-N-[(2-ヒドロキシ-1-(S)-メチル)エチルアミノ]-2-メチレン-4-(S)-フェニル酪酸塩の調製のためのキラル補助剤として使用することもできます。
芳香族ニトリルと反応して、Pd触媒によるアリル置換反応に有用なオキサゾリンを生成します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A76206-1G:
A76206-VAR:
A76206-10G:
A76206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Chiral oxidovanadium (V) complexes with tridentate Schiff bases derived from S (+)-2-amino-1-propanol: Synthesis, structure, characterization and catalytic activity.
Romanowski G and Lis T.
Inorgorganica Chimica Acta, 394, 627-634 (2013)
Towards the Determination of the Absolute Configuration of Complex Molecular Systems: Matrix Isolation Vibrational Circular Dichroism Study of (R)-2-Amino-1-propanol.
Tarczay G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(11), 1775-1777 (2006)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 1785-1785 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7725-7725 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)