Merck
230049
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム
99.98% trace metals basis
別名:
ナトリウム アルミニウム六フッ化物, 氷晶石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3AlF6
CAS番号:
分子量:
209.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI Key
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Lungs,Skeleton
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230049-250G:
230049-BULK:
230049-5G:
230049-25G:4548173986869
230049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult