Merck
768618
Sigma-Aldrich
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート)
dry re-dispersible pellets
別名:
Orgacon DRY, PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
dry re-dispersible pellets
品質水準
抵抗
200-450 Ω/sq
mp
>300 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT:PSS)は、3,4-エチレンジオキシチオフェンをポリ(スチレンスルホン酸)(PSS)溶液中で電解重合して形成される導電性ポリマーです。PEDOTは陽イオンで、PSSは陰イオンでドープします。PEDOT:PSSは低コストのCPで、(分散性ペレットなどの)物理的外観を持たせて生産されます。次のような特性があるため、PEDOT:PSSは有機エレクトロニクスにおいて実用的なポリマーとなっています。
  • 良好な光学特性。
  • 高い導電率。
  • ナノ粒子の官能基化。
  • 高い熱安定性。
  • 加工しやすさ。
ポリ(スチレンスルホン酸)アニオンをドープしたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT / PSS)などの導電性ポリマーは、様々なオプトエレクトロニクス機器で広く使用されています。 PEDOT:PSSは、ポリアニオンをドープしたカチオン性ポリチオペン誘導体の配合物です。このようなポリマーは、その高い導電性と優れた耐酸化性により、電磁シールドとノイズ抑制に適しています。したがって、ポリマーフィルムは、可視光スペクトル全体、さらにはIR付近及びUV付近にも高い透明度を持ちながら、900〜2,000 nmではほぼ100%吸収することが示されています。 400-800 nmで吸収極大はありません。ポリマーに対する小さな電場と磁場の影響が調査されています。
アプリケーション
Orgacon DRYは、UV硬化性モノマー(少量の水に適しています)およびプレポリマーをベースとする、水に敏感な配合物に特に有用です。
Orgacon DRYペレットは、エタノールなどの有機溶媒に再分散できます。得られた分散液は、様々な用途を対象としたコーティングまたはインクの配合に使用できます。
PEDOT/PSSの主要な特性は、エタノールなどの極性有機溶媒中で保持されます。表面抵抗:200〜450オーム/平方、可視光線透過率:約85%
PEDOT:PSSは、電荷移動度が高い導電性材料として使用できます。有機プリンタブルエレクトロニクス、テキスタイルエレクトロニクス、電気化学的貯蔵、スーパーキャパシター、リチウムイオン電池などの広範囲のエネルギーベースの用途に使用できます。
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
物性
  • 活性化学物質PEDOT/PSS
  • 外観は青灰色のペレット
  • 最大含水量15%(RH 50%、22℃)
  • 保存状態での保管期限24ヵ月
調製ノート
溶媒としてS300 EtOH(3.5% wt.未満のH2Oを含む)を使用してスピンコートした場合、ASTM D 1003(基材を除く)による可視光線透過率(VLT)は85%、表面抵抗は450オーム/平方です。
法的情報
Product of Agfa-Gevaert N.V.
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
768618-BULK:
768618-5G:
768618-1G:
768618-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Foldable Textile Electronic Devices Using All-Organic Conductive Fibers.
Miura H, et al.
Advanced Engineering Materials, 16(5), 550-555 (2014)
Wet-spinning of PEDOT: PSS/functionalized-SWNTs composite: a facile route toward production of strong and highly conducting multifunctional fibers.
Jalili R, et al.
Scientific reports, 3(18), 3438-3438 (2013)
Three dimensional cellular architecture of sulfur doped graphene: self-standing electrode for flexible supercapacitors, lithium ion and sodium ion batteries.
Islam MM, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(11), 5290-5302 (2017)
Synthesis and optimization of PEDOT: PSS based ink for printing nanoarrays using Dip-Pen Nanolithography.
Wagner M, et al.
Synthetic Metals, 181(18), 64-71 (2013)
Exploiting high quality PEDOT: PSS-SWNT composite formulations for wet-spinning multifunctional fibers.
Jalili R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(48), 25174-25182 (2012)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
すべて表示