Merck
739324
Sigma-Aldrich
PEDOT:PSS
greener alternative
high-conductivity grade, 1.5% aqueous dispersion, neutral pH
別名:
Orgacon N-1005, PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), 1.5% in H2O, neutral pH, high-conductivity grade
グレード
high-conductivity grade
品質水準
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.5% in H2O
抵抗
<100 Ω/sq, >70% visible light transmission (40 μm wet)
屈折率
n20/D 1.335
pH
5-7
粘度
<100 cP(22 °C)
密度
0.982 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT:PSS)は、ポリ(スチレンスルホン酸)(PSS)溶液に3,4-エチレンジオキシチオフェンを電解重合して形成させた、導電性ポリマーです。PEDOTは正イオンで、PSSは負イオンでドーピングされています。PEDOT:PSSは以下のような特性を呈するため、主に有機電子分野で用いられます。
  • バンドギャップが低い
  • 光学特性が良好
  • 導電性が高い
  • l酸化還元電位が低い
  • 処理が簡易
  • 調節可能な膜形成能
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー変換および貯蔵に使用されているため、エネルギー効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
界面活性剤を含まないPEDOT:PSS水分散液で、pH >5に中和されています。プリンテッドエレクトロニクスにおける、中性pHの透明導電膜の作製(正孔注入層など)に適しています。ポリ(スチレンスルホン酸)アニオンを添加したポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT/PSS)などの導電性ポリマーは、様々な有機光電子素子に広く使用されています。PEDOT:PSSは、カチオン性ポリチオペン誘導体にポリアニオンを添加した混合物です。そのようなポリマーは、高い導電性と優れた耐酸化性をもつことから、電磁遮蔽や騒音抑制に適しています。そのため、このポリマーフィルムは、可視光スペクトル全体、さらには近赤外及び近紫外領域にわたり、900~2,000 nmをほぼ100%吸収し、高い透明度をもつことがわかりました。400~800 nmに吸収極大はありません。このポリマーに対する小さな電界及び磁界の影響が調べられました。
アプリケーション
電荷担体に適した移動度の高い層状構造を形成する電極材料として、PEDOT:PSSを使用できます。有機太陽光発電(OPV)、色素増感太陽光電池(DSSC)、有機発光ダイオード(OLED)、スーパーキャパシタなど、エネルギー系のさまざまな用途に使用できます。
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
法的情報
Product of Agfa
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739324-VAR:
739324-BULK:
739324-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimizing polymer tandem solar cells.
Jan Gilot et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(8), E67-E71 (2010-03-11)
Bolognesi M, et al.
Organic Photonics and Photovoltaics, 1(4), 1-10 (2013)
Materials for Energy Harvesting and Storage
Zardetto V, et al.
Material Matters, 9(4), 771-5765 (2014)
Roll-to-Roll Slot-Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors
Galagan Y, et al.
Energy Technology, 3(8), 834-842 (2015)
Screen-printable and flexible RuO2 nanoparticle-decorated PEDOT: PSS/graphene nanocomposite with enhanced electrical and electrochemical performances for high-capacity supercapacitor.
Cho S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(19), 10213-10227 (2015)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
すべて表示