形状
dispersion (in DMF)
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 3
濃度
0.2 mg/mL (PEDOT:PSS)
1 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
シート抵抗
500 Ω/sq, 20 nm film: 80% transmittance
詳細
- グラフェン調製法:電気化学的剥離。
- AFMによるグラフェン厚:80%、1~3層。
- AFMによるシートサイズ:10 μm。
- 酸素含量:7.5%(XPSによる)(C/O比:12.3)。
- ラマンI_D/I_G比:0.4。
- シート抵抗性:4.8 kΩ/sq。
- 作製したフィルムの典型的特性(スプレーコーティング後):
b)20 nmフィルム:透過率80%、500 Ω/sq(作製時)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F
引火点(℃)
58 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900442-VAR:
900442-50ML:4548173356914
900442-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.