製品名
グラフェンインク in water, inkjet printable
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
~0.1 wt. % solids in water
シート抵抗
4k Ω/sq, 80 nm thickness
粒径
80-500 nm (exfoliated graphene flakes)
粘度
1 cP (100s-1)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
アプリケーション
- Typical substates: plastic and glass.
- Drying Condition: 100°C for 10 min.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
808288-5ML:
808288-VAR:
808288-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
新世代電池の開発で使用されているグラフェンおよびその他2D結晶に関する最先端技術をレビューしていただきました。
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。