product name
単層カーボンナノチューブ, 溶剤系導電性インク, 1 mg/mL
形状
viscous liquid (black)
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1 mg/mL
シート抵抗
<1000 Ω/sq, by 4-point probe on prepared (at 87.5% VLT (ohm/sq))
粘度
17.7 Pa.s(25 °C) (at 10 sec-1 shear rate)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
法的情報
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792462-100ML:4548173338910
792462-BULK:
792462-VAR:
792462-25ML:4548173338927
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.