詳細
G/D Ratio: ≥20 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
アッセイ
≥95% carbon basis (≥95% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
メーカー/製品名
Signis® SG65i
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture content
平均直径
0.78 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 3
Jan Code
773735-250MG:
773735-BULK:
773735-VAR:
773735-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.
CoMoCAT法によって製造された単層カーボンナノチューブ製品の特性評価について解説します。
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.