Merck
652490
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis,D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
別名:
カルボキシル化SWNT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
単層カーボンナノチューブ、カルボキシル化, >90% carbon basis, D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
品質水準
アッセイ
>90% carbon basis
形状
powder
特徴
avg. no. of layers 1
標識化の程度
1.0-3.0 atom% carboxylic acid
D× L
4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
不純物
5-8% metals
溶解性
H2O: dispersible 0.1 mg/mL
DMF: dispersible 1.0 mg/mL
官能基
carboxylic acid
詳細
単層ナノチューブが電気アーク放電法によって調製されました。SWNTは、硝酸中で浄化することによって官能性を持つようになりました。ナノチューブの全長に沿ったカルボキシル基(-COOH)の官能性は、さまざまな官能基で誘導できます。ナノチューブの直径は平均1.4 nm ± 0.1 nmです。土壌中のSWNTの輸送特性が研究されました。
アプリケーション
カルボキシル化されたSWNTが、新規電気化学的免疫センサーの製作に向けた酸化すず-酸化インジウム(ITO)電極の改良に使用されました。カルボキシ化されたSWNTがさらに多機能化され、結合した化学基がオリゴヌクレオチドのピレン共役の吸着に及ぼす影響の研究に使用されました。官能化されたSWNTを用いて電気化学的DNAバイオセンサーが設計されたとのことです。クロロカルボニル基で官能化されたSWNTの調製に使用されました。光センサーと光電流コンバーターの二重用途に使用するSWNT/(Pb, Zn)-りん酸塩ガラス複合構造物の製作に使用されました。カルボキシル化されたSWNTとCaco-2の相互作用が詳細に調査されました。
包装
ガラスボトルに充填されています
物性
カルボン酸基の種類:-COOH。
調製ノート
電気アーク放電法
アナリシスノート
炭素質含量
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652490-1G:
652490-VAR:
652490-250MG:
652490-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes.
Novopashina, DS, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) (2012)
Single-walled carbon nanotube/(Pb, Zn)-phosphate glass heterostructure: an optical sensor and efficient photocurrent converter
Balaji S, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 45(32) (2012)
Aiping Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(30), 9902-9908 (2006-07-27)
We report a further advance in the bulk purification of nitric acid-treated single-walled carbon nanotubes (SWNTs) by use of high-speed centrifugation. We have already shown that low-speed centrifugation is effective in removing amorphous carbon (AC). In these earlier experiments, the
Dendron-tethered and templated CdS quantum dots on single-walled carbon nanotubes.
SH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7505-7509 (2006)
Optimization of the Ni-Y Composition in Bulk Electric Arc Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes by Using Near-Infrared Spectroscopy
Itkis, M.E. et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108, 12770-12775 (2004)
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
東京大学の丸山茂夫教授に、1D ファンデルワールスヘテロ構造に関する最新の研究活動を紹介していただきました。オプトエレクトロニクスデバイスの多様な構成を詳細に考察し、今後の開発と応用に関する課題と展望を示します。
すべて表示