Merck
639230
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
polyaminobenzene sulfonic acid functionalized, 75-85%carbon basis, D × L 1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions
別名:
PABS化単層カーボンナノチューブ, SWNT、 PABS 基化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
単層カーボンナノチューブ、ポリアミノベンゼンスルホン酸化, 75-85% carbon basis, D × L 1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
品質水準
アッセイ
75-85% carbon basis
形状
powder
分子量
average Mw 400-600 g/mol (PABS)
特徴
avg. no. of layers 1
標識化の程度
65% (PABS, typical)
D× L
1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions
不純物
4% metals
溶解性
ethanol: 0.05 mg/mL
DMF: 0.1 mg/mL
H2O: 5.0 mg/mL (As determined by near-IR absorbance spectroscopy.)
官能基
sulfonic acid
詳細
各SWCNTの直径の平均は 1.4 nm ± 0.1 nmです。
アプリケーション
水中への分散法: 固相のSWNTは、非常に絡まりやすく、結びついて肉眼で見える粒子になります。このような結びつきを解き溶解させるには大変な労力が必要です。同物質50 mgを水2 ml中で30 分間超音波処理してください。 水 8 mlを加えさらに90 分間超音波処理してください。 通常、この処理後に同物質は肉眼による観察で完全に分散します。溶解度を定量的に測定するため、分散液を室温で一晩放置してください。濃度の高い分散液は光学密度が高いため、分散液の上層の一部を取り、100倍希釈してください。希釈した溶液の濃度は、9750 cm-1でのプロットを用いて記録した近赤外スペクトルを、標準溶液の濃度と比較して推定します(引用文献参照)。
包装
Packaged in glass bottles
調製ノート
Electric Arc Discharge Method
アナリシスノート
炭素質含量
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639230-VAR:
639230-50MG:
639230-BULK:
639230-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(22), 8197-8203 (2005-06-02)
Poly(aminobenzene sulfonic acid) (PABS) and polyethylene glycol (PEG) were covalently attached to single-walled carbon nanotubes (SWNTs) to form water-soluble graft copolymers. Quantitative near-IR (NIR) spectroscopic studies of these SWNT graft copolymers indicate a water solubility of about 5 mg/mL, and
Zhao, B. et al
Advances in Functional Materials, 14, 71-71 (2004)
Nano Letters, 3, 309-309 (2003)
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
ナノ複合材料の一般的な定義は、ホスト材料(ポリマーマトリックスなど)と少なくとも1次元の寸法が100 nm未満であるナノ充填材の混合物です。
すべて表示