product name
単層カーボンナノチューブ、オクタデシルアミン化, 80-90% carbon basis, D × L 2-10 nm × 0.5-2 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
品質水準
アッセイ
80-90% carbon basis
形状
powder
特徴
avg. no. of layers 1
標識化の程度
30-40 wt. % (ODA)
D× L
2-10 nm × 0.5-2 μm , bundle dimensions
不純物
2-6% metals
官能基
amine
詳細
包装
調製ノート
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652482-10MG:
652482-BULK:
652482-VAR:
652482-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
ナノ複合材料の一般的な定義は、ホスト材料(ポリマーマトリックスなど)と少なくとも1次元の寸法が100 nm未満であるナノ充填材の混合物です。