WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
412988-100MG:
412988-10G:
412988-500MG:
412988-2G:
412988-50G:
412988-25MG:
412988-VAR:
412988-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
ナノ複合材料の一般的な定義は、ホスト材料(ポリマーマトリックスなど)と少なくとも1次元の寸法が100 nm未満であるナノ充填材の混合物です。
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。