Merck
704121
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
(7,6) chirality, ≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes), 0.83 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
別名:
CHASM, CNT, Signis(シグニス)® SG76, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
G/D Ratio: ≥15 (Raman 633nm)
Median length: 1 μm
アッセイ
≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
Signis® SG76
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture content
平均直径
0.83 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHASMの特許取得済みのCoMoCAT技術を用いて生産されたため、シグニス® SG76は選択的に(7,6)キラリティが豊富です。
吸光スペクトルおよびAFMに基づいて決定したチューブ直径。
アプリケーション
プリンテッド・エレクトロニクス、光発電、医学用途におけるコーティングでの使用に適しています。SWNT(7,6キラリティ)はメタノールの電解酸化の電気触媒担体として使用されるSWNTバッキーペーパーの調製に使用されました。ポリメタクリル酸メチル(PMMA)基質上のSWNTは電気化学的ミクロ流体検出のためのトランスデューサーとして使用することができます。
単層カーボンナノチューブ(SWNT)は炭素質物質クラスに属し、優れた物理化学的、熱機械的、電気化学的特性を有します。この物質は、太陽電池などのさまざまな持続可能エネルギー用途、光触媒、薄膜伝導体、電界効果トランジスタ(FET)、バイオセンサー、ガスセンサー、スーパーキャパシタ、ナノメカニカル共振器に使用できます。
調製ノート
CoMoCAT触媒的化学気相成長(CVD)法
法的情報
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704121-1G:
704121-250MG:
704121-BULK:
704121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral-Selective Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes on Lattice-Mismatched Epitaxial Cobalt Nanoparticles.
He M, et al.
Scientific Reports, 3(1460) null
Natalia Vladimirovna Kamanina et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
A potassium bromide (KBr) material, which has been widely used as the key element in Fourier spectrometers and as the output window of the IR-lasers, was studied via applying carbon nanotubes in order to modify the potassium bromide surface. The
Two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry in studies of nanoparticle-protein interactions.
Karlsson H, et al.
Gel Electrophoresis-Advanced Techniques (2012)
etal impurities provide useful tracers for identifying exposures to airborne single-wall carbon nanotubes released from work-related processes
Rasmussen PE, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 429 (2013)
Electrochemical behaviour of different redox probes on single wall
carbon nanotube buckypaper-modified electrodes
Sieben JM, et al.
Electrochimica Acta, 135, 404-411c-404-411c (2014)
資料
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.
CoMoCAT法によって製造された単層カーボンナノチューブ製品の特性評価について解説します。
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
すべて表示
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.