Merck
739316
Sigma-Aldrich
PEDOT:PSS
greener alternative
conductive inkjet ink, 0.8% aqueous dispersion
別名:
Orgacon IJ-1005, PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), 0.8% in H2O, conductive inkjet ink
品質水準
フォーム
liquid
含みます
1-5% Ethanol
5-10% Diethylene glycol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.8% in H2O
シート抵抗
110 Ω/sq
屈折率
n20/D 1.340
pH
1.5-2.5
粘度
7-12 cP(22 °C)
密度
0.985 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート)(PEDOT:PSS)は有機半導体であり、抱合PEDOTを対イオンとして機能するスルホン化PSSでドープしたものです。PEDOTが導電機構を担い、水和コロイド溶液はPSSにより形成されます。
PEDOT:PSSは電気伝導度が高く耐酸化性が良好なので、電磁遮蔽および雑音抑圧に適しています。したがって、このポリマーフィルムは可視光スペクトル全域、さらに近IR領域および近UV領域においても透明性が高く、900~2,000 nmを実質的に100%吸収します。400~800 nmに吸収極大はありません。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー変換および貯蔵に使用されているため、エネルギー効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
PEDOT:PSSは、本質的に導電性のポリマーとして機能し、エレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスベースの用途において低コストの印刷を行うために、さまざまな基質およびフラーレン(C60)などのナノ粒子にコーティングできます。ポリエチレングリコールジアクリラートと共にPEDOT:PSSを使用して導電性ハイドロゲルを調製でき、組織エンジアリングへの応用が期待されます
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
法的情報
Product of Agfa-Gevaert N.V.
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739316-BULK:
739316-VAR:
739316-25G:4548173924526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adrien Pierre et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(32), 5722-5727 (2014-06-20)
A combination of surface energy-guided blade coating and inkjet printing is used to fabricate an all-printed high performance, high yield, and low variability organic thin film transistor (OTFT) array on a plastic substrate. Functional inks and printing processes were optimized
Mechanically robust, photopatternable conductive hydrogel composites.
Pal RK, et al.
Reactive and Functional Polymers, 120(4), 66-73 (2017)
New Conducting and Semiconducting Polymers for Organic Photovoltaics.
Sapp S and Luebben S
MRS Online Proceedings Library, 1270(4) (2010)
EFFECTIVENESS OF ANNEALING TREATMENT AND POLYMER BLENDS ON IV CHARACTERISTSICS OF POLYMER SOLAR CELL.
Rosa E and Shobih S
Reaktor, 14(4), 261-266 (2014)
The Influence of PEDOT to PSS Ratio on the Optical Properties of PEDOT: PSS Thin Solid Films-Insight from Spectroscopic Ellipsometry.
Bednarski H, et al.
Acta Physica Polonica A, 130(5), 1242-1244 (2016)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
すべて表示