製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、ビス-ポリ(エチレングリコール、ラウリル末端, 0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains perchlorate as dopant
フォーム
liquid (dispersion)
品質水準
含みます
perchlorate as dopant
組成
acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron™ TM-C3 polymer, 0.2-0.9 wt. %
propietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
propylene carbonate, 90-95 wt. %
propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
濃度
0.6-1.1 wt. %
0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
屈折率
n20/D 1.411
粒径
200-600 nm (in suspension)
導電率
10-45 S/cm (bulk)
密度
1.141 g/mL at 25 °C
アプリケーション
- 印刷されるラインの幅、120 μm
- 印刷されるラインの断面積、14.1 μm2
- 印刷されるラインの平均高さ、70.6 ηm
- シート抵抗、2.0 kΩ/平方
- 抵抗、14,021 μΩ・cm(71 S/cm)
- 極めて良好な光学的透明度
特徴および利点
注意
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.0 °F
引火点(℃)
37.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736287-25G:4548173961026
736287-BULK:
736287-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.