Merck
707163
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-2,5-ジフェニルビシクロ[2.2.2]オクタ-2,5-ジエン
95%
別名:
(S,S)-Phenyl-Bod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18
CAS番号:
分子量:
258.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
mp
69-76 °C
官能基
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
アプリケーション
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707163-BULK:
707163-500MG:
707163-100MG:
707163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel-Catalyzed Construction of Chiral 1-[6] Helicenols and Application in the Synthesis of [6] Helicene-Based Phosphinite Ligands
Tsujihara T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(29), 4948-4952 (2016)