About This Item
化学式:
Zr(SO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
283.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
solid
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
InChI Key
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
may contain excess sulfuric acid
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366773-BULK:
366773-125G:4548174012628
366773-VAR:
366773-25G:4548174012635