Merck
391824
Sigma-Aldrich
硝酸ジルコニル 溶液
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
別名:
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO(NO3)2
CAS番号:
分子量:
231.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99% trace metals basis
フォーム:
liquid
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
35 wt. % in dilute nitric acid
密度
1.45 g/mL at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
InChI Key
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
391824-100ML:4548173955025
391824-BULK:
391824-5G:
391824-VAR:
391824-1G:
391824-500ML:4548173955032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pravin S Shinde et al.
Scientific reports, 6, 32436-32436 (2016-09-01)
Augmenting the donor density and nanostructure engineering are the crucial points to improve solar water oxidation performance of hematite (α-Fe2O3). This work addresses the sluggish water oxidation reaction associated with hematite photoanode by tweaking its internal porosity. The porous hematite