Merck
208523
Sigma-Aldrich
塩化ルテニウム(III)
Ru content 45-55%
別名:
Ruthenium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RuCl3
CAS番号:
分子量:
207.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
密度
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ルテニウム(III)は、アルデヒドのアセタール化、アルコールのアセタール化およびケトオキシムのアミド変換において、緩やかなルイス酸触媒として使用できる化合物です。 さらに、ルテニウムナノ粒子を合成する前駆体としても使用できます。
アプリケーション
塩化ルテニウム(III)は、以下で触媒として使用できます。
  • アニリンによるエポキシドの求核開環によるβ‐アミノアルコールの合成。
  • 穏やかな条件下での各種フェノール、アルコール、チオール、アミンのアセチル化。
  • アルデヒド、アミン、シアン化トリメチルシリルの混合によるα‐アミノニトリルの合成。
その他情報
不溶型
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
208523-10G:
208523-VAR:
208523-50G:
208523-BULK:
208523-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hitoshi Harada et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6772-6779 (2008-08-07)
Highly enantioselective catalytic intramolecular ortho-alkylation of aromatic imines containing alkenyl groups tethered at the meta position relative to the imine directing group has been achieved using [RhCl(coe)2]2 and chiral phosphoramidite ligands. Cyclization of substrates containing 1,1- and 1,2-disubstituted as well
Shū Kobayashi et al.
Organic letters, 4(8), 1319-1322 (2002-04-13)
Several transition metal salts were found to catalyze aza-Michael reactions of enones with carbamates efficiently. The catalytic activity was strongly dependent on the nature of the metal salts. While conventional Lewis acids such as BF(3).OEt(2), AlCl(3), or TiCl(4) showed lower
Ruthenium (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with aromatic amines
De SK and Gibbs RA
Synthetic Communications, 35(20), 2675-2680 (2005)
Halloysite nanotube supported Ru nanocatalysts synthesized by the inclusion of preformed Ru nanoparticles for preferential oxidation of CO in H2-rich atmosphere
Wang L, et al
The Journal of Physical Chemistry C, 117(8), 4141-4151 (2013)
Takaya Terashima et al.
Macromolecular rapid communications, 33(9), 833-841 (2012-04-25)
Multifunctional microgel-core star polymers with ruthenium catalysts are designed as catalyst-bearing nanoreactors to improve activity, controllability, and functionality tolerance in living radical polymerization. Multifunctional ligands are efficiently incorporated into the core of star polymers by sequential tandem procedures: 1) ruthenium-catalyzed
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示