Merck
221465
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
ACS reagent, ≥97.0%, pellets
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥97.0%
フォーム
pellets
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム(NaOH)は苛性ソーダとしても知られ、滴定、溶解試験および酸性ガスを除去するインピンジャー法を始めとする、幅広い工業的用途を有する水溶性無機塩基です。Au/チャコールまたはAu/グラファイトが触媒するグリコールの酸化に関与します。無溶媒のアルドール縮合反応に関与します。
アプリケーション
水酸化ナトリウムは、滴定法、溶解試験、pH調節および酸性ガスを除去するインピンジャー法において、塩基として使用することができます。
以下のプロセスに使用することができます。
  • 金触媒の存在下におけるグリセロールからグリセリン酸への変換。
  • スチレンを生成するビニルアルコキシシランと臭化アリールまたは塩化アリールとのパラジウム触媒クロスカップリング反応。
水酸化ナトリウム(NaOH)が、以下のプロセスに使用されました。
  • タンパク質の架橋技術に使用される3,3′-ビス(スルホナト)-4,4′-ビス(クロロアセトアミド)アゾベンゼン(BSBCA)の調製。
  • 電気化学的還元によるCO2からCOへの変換に及ぼす電解質成分の影響を研究するための電解質溶液の調製。
  • 睾丸胚細胞の3Dクロマチン構造を保存する3次元(3D)スライド法のためのCSK(細胞骨格)緩衝液の調製。
  • ZSM(zeolite socony mobils)の合成。
水酸化ナトリウムは、滴定によるコロイド状シリカの比表面積の測定に使用することができます。水素化ホウ素ナトリウムの直接酸化に使用することができ、この反応はサイクリックボルタンメトリーおよびリニアボルタンメトリー、クロノアンペロメトリー、クロノポテンショメトリーによって研究されています。クエン酸緩衝液およびホウ酸緩衝液の調製に使用することができます。以下の化合物の合成に使用することができます。
  • アルキルアリルアミドスルホベタイン
  • (3-[4-terオクチルフェノキシエトキシエトキシエチル]ジメチルアンモニオプロパンスルホン酸(XOSB)
  • トリスルホベタイン(TriSBn)
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221465-2.5KG:4548173118017
221465-BULK:
221465-25KG:
221465-VAR:
221465-1KG:
221465-500G:4548173118031
221465-12KG:4548173118000
221465-50KG:
221465-6X500G:4548173118048
221465-50KG-PW:
221465-4X2.5KG:4548173251073
221465-25G:4548173118024
221465-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of Cations on the Electrochemical Conversion of CO2 to CO.
Thorson MR, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(1), F69-F74 (2013)
Satoshi H Namekawa
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50819-e50819 (2014-01-25)
During testicular germ cell differentiation, the structure of nuclear chromatin dynamically changes. The following describes a method designed to preserve the three-dimensional chromatin arrangement of testicular germ cells found in mice; this method has been termed as the three-dimensional (3D)
The First Fluoride-Free Hiyama Reaction of Vinylsiloxanes Promoted by Sodium Hydroxide in Water.
Alacid E &amp; Najera C
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(15), 2085-2091 (2006)
Selective oxidation of glycerol to glyceric acid using a gold catalyst in aqueous sodium hydroxide.
Carrettin S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 696-697 (2002)
Synthesis of zeolite socony mobil from blue silica gel and rice husk ash as catalysts for hydrothermal liquefaction.
Danardono AES and Mansur FA.
Journal of Engineering Science and Technology, 10(8), 982-993 (2015)
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.