Merck
S8263
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム 溶液
5.0 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for molecular biology
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
形状
liquid
濃度
5.0 M
pH
14
密度
1.327 g/cm3 at 25 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水酸化ナトリウム溶液は下記で使用できます:
  • ラネーニッケルを用いたオキシム、イミン、ヒドラゾンの還元における塩基として。
  • 鉄キレート錯体の合成に使用できるトランス-1,2-シクロヘキサンジアミン四酢酸標準液の調製。
  • α-シヌクレイン結合アッセイ研究用の放射能標識キノリニルアナログの合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8263-EW:
S8263-60UL:
S8263-150ML:4548173211602
S8263-VAR:
S8263-60UL-KC:
S8263-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design, synthesis, and in vitro evaluation of quinolinyl analogues for α-synuclein aggregation
Yue X, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28, 1011-1019 (2018)
Convenient method for reduction of CN double bonds in oximes, imines, and hydrazones using sodium borohydride-Raney Ni system
Yang Y, et al.
Synthetic Communications, 42, 2540-2554 (2012)
Solubility of dimethyldisulfide (DMDS) in aqueous solutions of Fe (III) complexes of trans-1, 2-cyclohexanediaminetetraacetic acid (CDTA) using the static headspace method
Iliuta MC and Larachi F
Fluid Phase Equilibria, 233, 184-189 (2005)
Xi-Ping Huang et al.
Nature, 527(7579), 477-483 (2015-11-10)
At least 120 non-olfactory G-protein-coupled receptors in the human genome are 'orphans' for which endogenous ligands are unknown, and many have no selective ligands, hindering the determination of their biological functions and clinical relevance. Among these is GPR68, a proton
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.