Merck
655104
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
reagent grade, 97%, powder
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
97%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウムは、灰汁や苛性ソーダとしても知られており、化学工業、製紙、石油精製、洗浄剤、排水管洗浄剤などで中和剤として広く使用されている強塩基です。
アプリケーション
水酸化ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • グリセロールのグリセリン酸への金触媒による選択的酸化における試薬。.
  • シリルエーテルを合成するためのアルコールとヒドロシランの交差脱水素カップリング用の触媒。
  • イノンを合成するための、ハロゲン化アリールとアルキンの薗頭型カップリングにおける塩基。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655104-5G:4548173219776
655104-VAR:
655104-25G:4548173219783
655104-BULK:
655104-2.5KG:4548173271453
655104-500G:4548173271460
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Valdeir Arantes et al.
Biotechnology for biofuels, 7, 87-87 (2014-07-01)
There is still considerable debate regarding the actual mechanism by which a "cellulase mixture" deconstructs cellulosic materials, with accessibility to the substrate at the microscopic level being one of the major restrictions that limits fast, complete cellulose hydrolysis. In the
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated
Nicole von Burg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(35), 12835-12840 (2014-08-20)
Group 3 innate lymphoid cells (ILC3s) have emerged as important cellular players in tissue repair and innate immunity. Whether these cells meaningfully regulate adaptive immune responses upon activation has yet to be explored. Here we show that upon IL-1β stimulation