Merck
391557
Sigma-Aldrich
オイルブルーN
Dye content 96 %
別名:
ソルベントブルー14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30N2O2
CAS番号:
分子量:
378.51
カラーインデックス番号:
61555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 96%
mp
112-114 °C (lit.)
溶解性
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
InChI Key
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
希釈イソプロパノール中の超飽和溶液を使用する場合、動物組織における脂肪基質は、オイルブルーNによって濃青色に染色されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
391557-5G:
391557-VAR:
391557-25G:
391557-1.5G:
391557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)