Merck
229121
Sigma-Aldrich
ソルベントブルー59
Dye content 98 %
別名:
1,4-ビス(エチルアミノ)-9,10-アントラキノン, アトラゾールブルー2N, スダンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O2
CAS番号:
分子量:
294.35
カラーインデックス番号:
61552
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
形状
powder
組成
Dye content, 98%
mp
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm
640 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
ソルベントブルー59は、1,4-ビス-(エチルアミノ)-アントラキノンとしても知られるアントラキノン染料です。
アプリケーション
ソルベントブルー59は、その効率的な熱安定性のためにポリカーボネートおよび熱可塑性ポリエステルに使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229121-100G:
229121-BULK:
229121-VAR:
229121-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Tanigawa et al.
Lymphology, 14(4), 149-154 (1981-12-01)
Sudan Black B and Sudan Blue can partly enter the lymphatics of the small intestine from the lumen with long chain fatty acids. By use of a fat emulsion saturated with them small intestinal and mesenteric lymphatics were clearly delineated.
Jawwad A Qureshi et al.
Journal of economic entomology, 97(3), 836-845 (2004-07-29)
Mark-release-recapture experiments to study insect dispersal require the release of marked insects that can be easily identified among feral conspecifics. Oil-soluble dyes have been used successfully to mark various insect species. Two oil-soluble dyes, Sudan Red 7B (C.I. 26050) and