安全性情報
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
アプリケーション
Alcohol soluble dye for special inks
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531251-VAR:
531251-BULK:
531251-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)