Merck
199664
Sigma-Aldrich
スダンブラック B
certified by the Biological Stain Commission
別名:
セレスブラックBN, ソルベントブラック3, ファットブラックHB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H24N6
CAS番号:
分子量:
456.54
カラーインデックス番号:
26150
Beilstein:
723248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark brown to very dark brown
mp
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd)
598 nm
&ε; (減衰係数)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
InChI Key
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スダンブラックBは、脳BLAQ(Block Lipids and Aldehyde Quench)技術に使用されており、この技術は脂質の検出に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
スダンブラックBは、リン脂質および細胞内脂質の染色に使用されています。染色パターンはミエロペルオキシダーゼ反応とほぼ同じで、顆粒球細胞および好酸球を陽性染色し、単核球細胞を弱く染色します。リンパ球は染色しません。スダンブラックBは、比較的古い血液や骨髄スメアの染色にも使用できますが、染色は時間の経過と共にわずかに弱まります。感度および特異性が最も高い脂質染色用試薬であると考えられます。スダンブラックBは、リン脂質を灰色に、中性脂肪を暗青色に染色します。
適合性
Lillie-Ashburnの過飽和イソプロパノール法のChurukian変法による脂肪染色剤として認証済みです。この方法では、オイルレッドOの代わりにスーダンIIIを使用します。細菌脂質のBurdon染色。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
199664-25G:
199664-VAR:
199664-H:
199664-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetylated Sudan Black B as a More Specific Histochemical Reagent for Lipides
CASSELMAN WGB
Journal of Cell Science, 321- 322 (1954)
Brain BLAQ: Post-hoc thick-section histochemistry for localizing optogenetic constructs in neurons and their distal terminals
Kupferschmidt DA
Frontiers in Neuroanatomy (2015)
H N Subramaniam et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 21(1), 9-16 (1990-06-01)
The selective staining of neutral lipids in Human Amnion cells in tissue culture was achieved using a particular fraction of the lipid dye, Sudan black B and a standardized staining procedure. The fraction, termed SBB-I, was isolated by thin-layer chromatography.
Effects of feeding different lipid sources on hepatic histopathology features and growth traits of broiler chickens
Tufarelli V, et.al.
Acta Histochemica, 117, 780-783 (2015)
John P. Greer
Wintrobe's Clinical Hematology, 1 (2009)
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.