Merck
201618
Sigma-Aldrich
スダンレッド7B
別名:
ソルベントレッド19, ファットレッド7B, ファットレッドブルーイッシュ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21N5
CAS番号:
分子量:
379.46
カラーインデックス番号:
26050
Beilstein:
3534323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
130 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd)
533 nm
&ε; (減衰係数)
≥14230 at 367-377 nm in toluene
≥24660 at 528-538 nm in toluene
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI Key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スーダンレッド7Bはアワノメイガ蛾(Hübner)幼虫の脂肪体の染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
スーダンレッド7B(別名ファットレッド)は非蛍光発光性染料です。 リピッドの染色に効果的であるほか、細胞壁内のスベリンの存在を示す目的でも使用されます。 スーダンレッド7Bはイエシロアリ(Coptotermes fornosanus Shiraki)マーカーとして機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
201618-VAR:
201618-10G:
201618-BULK:
201618-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
A.L. Smit
Root Methods: A Handbook (2013)
James L. Brewster
Onions and Other Vegetable Alliums (2008)
NAN-YAO SU
Material und Organismen: Materials and organisms. Materiaux et organismes (1980)
Effect of Age and Mating Status on Adult European Corn
Borer (Lepidoptera: Crambidae) Dispersal from Small-Grain
Aggregation Plots
Reardon B J
Journal of Economic Entomology, 100, 1116-1123 (2007)
Sudan Red 7B, a Dye Marker for Coptotermes formosanus
Lai PY
Hawaiian Entomological Society., 277-282 (1983)