Merck
46290
Sigma-Aldrich
スダンレッド7B
for microscopy (Bot., Hist.)
別名:
ソルベントレッド19, ファットレッド7B, ファットレッドブルーイッシュ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21N5
CAS番号:
分子量:
379.46
カラーインデックス番号:
26050
Beilstein:
3534323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy (Bot., Hist.)
品質水準
形状
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
λmax
367-377 nm in toluene (2nd)
528-538 nm in toluene (1st)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI Key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls. Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Appl- Sudan Red 7B has been used to stain root sections of pearl millet.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46290-50G:
46290-VAR:
46290-10G:
46290-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sudan Red 7B, a Dye Marker for Coptotermes formosanus
Lai P Y, et al.
Hawaiian Entomological Society. (1983)
Root Methods: A Handbook, 594-594 (2013)
Component traits of plant water use are modulated by vapour pressure deficit in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.).
Kholova J, et al.
Functional plant biology, 43(5), 423-437 (2016)
Effects of a dye, Sudan Red 7B, on the Formosan subterranean termite, Coptotermes formosanus Shiraki (Isoptera: Rhinotermitidae).
Su N Y, et al.
Material and Organismen, 18, 127-133 (1983)
Onions and Other Vegetable Alliums, 454-454 (2008)