Merck
N5632
Sigma-Aldrich
ナイルブルーA
Dye content ≥75 %, Powder
別名:
ナイルブルースルファート, ベーシックブルー12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2C20H20N3O · SO4
CAS番号:
分子量:
732.85
カラーインデックス番号:
51180
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ナイルブルーA, Dye content ≥75 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL, blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイルブルーAは、生物学および組織学に用いられるアミノジエチルアミノナフトフェノキサゾニウム硫酸塩です。衣料の染色に用いられる、蛍光が強く光に安定な有機色素で、脂質組織化学検査に用いられます。
アプリケーション
ナイルブルーAは、動物組織のパラフィン切片におけるメラニンとリポフスチンの染色・識別、ならびに凍結切片における脂質に対する組織化学的手法に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ナイルブルーAは、リン脂質、核酸、脂肪酸などの酸性成分を紺色に染めますが、中性脂肪(トリグリセリド)はピンク色や赤色に染めます。
特徴および利点
アンペロメトリックグルコ-ス・センサ-調製に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5632-10G:
N5632-VAR:
N5632-BULK:
N5632-5G:
N5632-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Biochemical, histochemical and ultrastructural characterization of Centrolobium robustum (Fabaceae) seeds.
Pinzon-Torres JA
Hoehnea, 36, 149-149 (2009)
Segmental origin and migration of neural crest cells in the hindbrain region of the chick embryo.
Lumsden A
Development, 113, 1281-1281 (1991)
Fgfr1 regulates patterning of the pharyngeal region.
Trokovic N
Genes & Development, 17, 141-141 (2003)
Rost FWD
Fluorescence Microscopy (1992)
Jason D Slinker et al.
Nature chemistry, 3(3), 228-233 (2011-02-22)
Molecular wires show promise in nanoscale electronics, but the synthesis of uniform, long conductive molecules is a significant challenge. Deoxyribonucleic acid (DNA) of precise length, by contrast, is synthesized easily, but its conductivity over the distances required for nanoscale devices