組成
Dye content, 50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1%, dark red
λmax
397 nm
508 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 272-278 nm in H2O at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)c5ccccc5)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H21N5O8S2.2Na/c35-28-25-15-12-23(30-29(36)18-4-2-1-3-5-18)16-19(25)17-26(44(40,41)42)27(28)34-33-21-8-6-20(7-9-21)31-32-22-10-13-24(14-11-22)43(37,38)39;;/h1-17,35H,(H,30,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
UFUQRRYHIHJMPB-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
195251-5G:
195251-VAR:
195251-100G:
195251-25G:
195251-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック