形状
crystalline powder
品質水準
組成
Dye content, 90%
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
λmax
442 nm
&ε; (減衰係数)
44000 at 262-268 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc2cc3cc(C)c(N)cc3nc2cc1N
InChI
1S/C15H15N3.ClH/c1-8-3-10-5-11-4-9(2)13(17)7-15(11)18-14(10)6-12(8)16;/h3-7H,16-17H2,1-2H3;1H
InChI Key
BGLGAKMTYHWWKW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
199508-250G:
199508-25G:
199508-VAR:
199508-1.5G:
199508-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック