Merck
A8251
Sigma-Aldrich
アクリフラビン 塩酸塩
Powder
別名:
3,6-ジアミノ-10-メチルアクリジニウムクロリド塩酸塩, ユーフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
6265525
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アクリフラビン 塩酸塩, fluorescent dye
品質水準
フォーム
powder
組成
Acriflavine HCL content, 10-50%
Proflavine HCL, 25-70%
テクニック
microbe id | staining: suitable
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
InChI Key
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生きたマウスでは、粘膜の陰窩構造を確認するための共焦点レーザー内視鏡検査で塩酸アクリフラビンが使用されています。また、アクリフラビン耐性を確認することによるパンカビ株の選択にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクリフラビン塩酸塩は蛍光色素です。局所造影剤として使用されます。主に核を染色し、顕微鏡検査に先立って組織に適用されます。
その他情報
3,6-ジアミノ-10-メチルアクリジニウム(アクリフラビン)と3,6-ジアミノアクリジン(プロフラビン)の混合物
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8251-RSAMPLE:
E008251-100G:
A8251-VAR:
A8251-25G:
E008251-BULK:
A8251-100G:
E008251-10G:
E008251-VAR:
A8251-BULK:
A8251-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Confocal laser endomicroscopy and narrow-band imaging-aided endoscopy for in vivo imaging of colitis and colon cancer in mice.
Waldner MJ, et al.
Nature Protocols, 6, 1471-1481 (2011)
Nashwa Amin et al.
Cells, 10(6) (2021-07-03)
Hypoxia-inducible factor 1 can sufficiently control the progress of neurological symptoms after ischemic stroke owing to their actions associated with its downstream genes. In this study, we evaluated the role of HIF-1α in attenuating brain damage after endothelin-1 injection. Focal
Xiangnan Du et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 54-54 (2020-03-27)
Limb remote ischemic preconditioning (RIPC) has been proven to alleviate stroke injury in young rats, but its protective effect and its mechanism in aged rats are still unclear. Hypoxia-inducible factor (HIF) is one of the important markers of stroke, and
G Duarte et al.
International journal of food microbiology, 52(3), 163-168 (2000-03-25)
Four secondary enrichment protocols (conventional methods: UVM II, Fraser 24 h and Fraser 48 h: Impedimetric method: Listeria electrical detection medium) were studied for their ability to isolate Listeria spp. and Listeria monocytogenes from fish and environmental samples collected along
period-1 encodes an ATP-dependent RNA helicase that influences nutritional compensation of the Neurospora circadian clock.
Emerson JM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112, 15707-15712 (2015)